Fortfahren mit
43059
cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatriensäure
analytical standard
Synonym(e):
cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatriensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥93.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E312773500062160
description
analytical standard
description
≥98%, liquid
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥93.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥97% (CP)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)