Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohistochemistry (IHC), most commonly used fixatives such as formalin mask tissue antigens (cellular, membrane, and nuclear) by their intrinsic crosslinking. This masking results in poor or no staining in IHC. The use of EDTA buffer, pH 8.5, or other antigen retrieval solutions on FFPE tissue sections improves accessibility of antibodies to tissue antigens. EDTA buffer has been used to heat tissue sections in order to visualize antigens by immunohistochemical analysis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 8.5 | pH 6.0 | pH 10 | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E1161-1000ML | 04061838070791 |
| E1161-100ML | 04061833601419 |