Fortfahren mit
C9999
Citratpuffer, pH 6,0, 10×, Antigen-Rückgewinnung
for immunohistochemistry
Citrate Buffer, pH 6.0, 10×, Antigen Retriever
Synonym(e):
1,2,3-Propantricarbonsäure, 2-Hydroxy-, Misch. mit Natriumhydroxid (Na(OH)) und Natrium 2-Hydroxy-1,2,3-Propantricarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,60
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
€ 80,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
pH
6.0
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Citratpuffer, pH 6,0, 10×, Antigen-Rückgewinnung wird verwendet für die wärmeinduzierte Antigen-Rückgewinnung aus formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Gewebeschnitten vor der Anwendung von Antikörpern oder DNA-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung.[1] In den Immunhistochemie (IHC) maskieren die gebräuchlichsten Fixative, zum Beispiel Formalin, aufgrund ihrer Vernetztheit Antigene (zelluläre, membranbindende und nukleäre). Daraus ergibt sich in der IHC eine schlechte oder ganz fehlende Färbung. Die Anwendung von Citratpuffer, pH 6,0, oder anderer Lösungen für die Antigen-Rückgewinnung auf FFPE-Gewebeschnitte verbessert den Zugang von Antikörpern zu den Antigenen des Gewebes.
Preparation Note
Das Produkt bei 2–8 °C lagern. Zur Vermeidung einer möglichen Fällung nicht gefrieren.
Den Citratpuffer, pH 6,0, 10x, Antigen-Rückgewinnung 10-fach mit Wasser verdünnen, um eine 1x Arbeitslösung herzustellen, z. B. 10 ml 10x-Konzentrat mit 90 ml Wasser verdünnen.
Other Notes
Gelegentlich hat der Puffer einen leicht gelblichen Farbstich. Dies ist auf das Konservierungsmittel zurückzuführen und beeinträchtigt nicht die Funktion des Puffers.
Den vorbereiteten 1′-Citratpuffer, pH 6,0, Arbeitslösung bei 2–8 °C lagern.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T64552851E1161
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solution
form
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
pH
6.0
pH
10
pH
-
pH
8.5
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can you provide the composition of C9999-1000? Specifically, does it contain any detergents such as Tween?
    1 answer
    1. The proprietary information ont his product is not available
      Helpful?
  2. Is this a mixture from trisodium citrate and citric acid? I have looked through the SDS and the mixture of the chemical is <0.025% of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and another chemical. I can't seem to find how they would make up a citrate buffer
    1 answer
    1. The specific formulation is considered proprietary, however, the final citrate concentration is 0.1M. The SDS lists only the potentially hazardous ingredients. The 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) listed is essentially ProClin which acts as a preservative. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/748/563/c9999pis.pdf
      Helpful?
  3. What molarity does this buffer have?
    1 answer
    1. Product C9999 is provided at a concentration of 0.1 M. It'll be 10 mM when diluted. The solution contains 116.25 mM Tri-NaCitrate, 10.25 mM EDTA, 0.5 % ProClin, and other proprietary materials.
      Helpful?
  4. Is this Citrate buffer already included Tween 20?
    1 answer
    1. The composition of this buffer is considered proprietary. However, citrate solutions commonly used for antigen retrieval do not contain detergents. This product does contain a preservative which may contribute to the color of the solution. This does not effect the performance of the product in any way. Please see the link below to reivew a general antigen retrival protocol using Citrate Buffer. Note that Tween 20 is used in the wash solution following treatment with Citrate Buffer.
      IHC World
      https://www.ihcworld.com/_protocols/epitope_retrieval/citrate_buffer.htm
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review