Fortfahren mit
E0270
Ethylendiamin-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat
98% (titration)
Synonym(e):
EDTA Trikaliumsalz, Edathamil, Trikalium-ethylendiamintetraacetat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.54
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6762497
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate has been used to coat conical tubes to collect trunk blood for tissue and plasma samples.[1] It has also been used in tubes to collect blood to perform mixed meal test (MMT).
Unterbindet die durch Schwermetall-Spuren verursachte Inhibition von katalysierten Enzymreaktionen.
Biochem/physiol Actions
Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) chelates divalent cations like calcium and magnesium in whole blood. It is usually available as a salt, complexed with either potassium or sodium. It is mostly used during hematological tests of the blood sample. It helps to maintain the cellular morphology to prepare blood smears for microscopic analysis. EDTA is abundantly used in RNA purification methods.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ED2P70072E5391
assay
98% (titration)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
-
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
-
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nathan C Bingham et al.
Endocrinology, 149(5), 2138-2148 (2008-02-09)
Leptin, an adipocyte-derived hormone, has emerged as a critical regulator of energy homeostasis. The leptin receptor (Lepr) is expressed in discrete regions of the brain; among the sites of highest expression are several mediobasal hypothalamic nuclei known to play a
Post-surgical effects of roux-En-Y gastric bypass on glucose homeostasis, intestinal morphology and L-cells in obese Gottingen minipigs
Barkholt P, et al.
Journal of Obesity and Bariatrics, 1(1), 8-8 (2015)
EPR methods to study specific metal-ion binding sites in RNA
Methods in Enzymology, 468, 335-367 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0270-25G04061833601037
E0270-100G04061833601020