Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 262,00 |
20 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
€ 169,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
application(s)
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% | assay 98% | assay ≥97.0% (KT) | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) sample preparation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| pH 11.0-12.0 (0.1 M in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| impurities Insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?