Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

D7768

4-Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

EC Number:
249-800-3
UNSPSC Code:
12352200


storage temp.

2-8°C





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen