Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 |
Über diesen Artikel
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
WYQPLTPSGFELIB-JTQPXKBDSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?