Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,60 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
2′-Desoxyuridin, ≥98.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98.5%
form
powder
impurities
Thymidine, free
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Gene Information
mouse ... Slc29a1(63959)
Application
- Vorläufer von [3H]Thymidintriphosphat (TTP) anstatt Thymidin, um eine potenzielle Thymidinblockierung in relativen Proliferationsassays zu verhindern[1]
- Nukleosidergänzung für die Zellzyklussynchronisation und DNA-Replikationshemmung[2]
- mitotischer Inhibitor in Zellkulturmedien zum Minimieren der Proliferation von Gliazellen[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.5% | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| impurities Thymidine, free | impurities inosine, essentially free | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5412-1G | 04061826738382 |
| D5412-100MG | 04061833586211 |
| D5412-250MG | 04061833047989 |
| D5412-5G | 04061833586228 |