Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 802,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 8.830,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SigMatrix Serumverdünnungsmittel 6 %,
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Buffered Recombinant Human Serum Albumin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Reagenz ist ein 6%-iges rekombinantes HSA (menschliches Serumalbumin) in PBS-Lösung mit einem pH-Wert von 7,4, das als Blank oder Matrix/Verdünnungsmittel für proteinöse Analyte in LC-MS/MS-Kalibratoren, -Kontrollen oder -Proben verwendet werden kann. Der Proteingehalt von 6 % soll die Konzentration des endogenen Proteins in menschlichen Serumproben imitieren. Ein Vorteil besteht darin, dass, da die HSA-Quelle rekombinant ist, die Matrix keine Verunreinigungen in messbaren Konzentrationen aufweisen sollte, wie es in der Regel bei abgestreiftem Serum der Fall ist.
Physical form
Das Produkt enthält 6 % rekombinantes menschliches Serumalbumin in einer PBS-Lösung mit 0,01 % ProClin™ 950 als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Diese Lösung wird gebrauchsfertig als 6 % (w/v) rekombinantes menschliches Serumalbumin in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 7,4 bereitgestellt. Diese Formulierung eignet sich nachweislich für die Verwendung als Probenverdünnung oder Matrix zur Herstellung von Kalibratoren/Kontrollen für LC-MS/MS-Assays.
Weitere Informationen über andere Sigmatrix-Produkte finden Sie in der Sigmatrix-Auswahlhilfe.
Legal Information
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| description Buffered Recombinant Human Serum Albumin | description - | description - | description synthetic negative urine control |
| biological source synthetic | biological source - | biological source human | biological source synthetic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigMatrix Serumverdünnungsmittel 6 %
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5322-50ML | 04061838113474 |
| D5322-1L | 04061838113467 |