Fortfahren mit
D5197
SigMatrix Ultra Serumverdünnungsmittel
Synonym(e):
Serumverdünnungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 632,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
solution
Technique(s):
LC/MS: suitable
Concentration:
18—22 mg/mL protein
€ 632,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in rice
form
solution
concentration
18—22 mg/mL protein
technique(s)
LC/MS: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Weitere Informationen über andere Sigmatrix-Produkte finden Sie in der Sigmatrix-Auswahlhilfe.
Application
Diese Lösung wird gebrauchsfertig als 2% (w/v) rekombinantes menschliches Serumalbumin (HSA) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) mit einem pH-Wert von 7,4 bereitgestellt. Diese Formulierung eignet sich nachweislich für die Verwendung als Probenverdünnung oder Matrix zur Herstellung von Kalibratoren/Kontrollen für LC-MS/MS-Assays zu klinischen Diagnosezwecken. Da die HSA-Quelle rekombinant ist, sollte die Matrix vorteilhafterweise keine messbaren Verunreinigungen enthalten, die in der Regel selbst in Serum gefunden werden, das doppelt durch Aktivkohle gefiltert wurde. SigMatrix Ultra wird erfolgreich in LC-MS/MS-Assays auf klinisch relevante Konzentrationen von Gesamttestosteron (20–2.000 pg/ml), Estradiol und Estron (2–1.000 pg/ml) verwendet. In SigMatrix Ultra hergestellte Kalibratoren zeigten für alle getesteten Analyten gute Linearität (r2 >0,97) und keine Interferenz bei den niedrigsten Kalibratorkonzentrationen. Zudem zeigte extrahierte leere SigMatrix Ultra, dotiert mit analytspezifisch isotopenmarkierten internen Standards, oberhalb der unteren Quantifizierungsgrenzen zur Retentionszeit des jeweiligen Analyten keine Interferenzen.
Physical form
SigMatrix Serumverdünnungsmittel ist eine wässrige Lösung, die 2 % hochreines rekombinantes menschliches Albumin (exprimiert in Reis) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) ohne Konservierungsmittel enthält.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4414SAE0074D5322
biological source
human
biological source
Porcine
biological source
synthetic
biological source
synthetic
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
lyophilized powder
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)