Fortfahren mit
D5172
n-Dodecyl β-D-Maltosid
BioXtra, ≥98% (GC)
Synonym(e):
DDM, Lauryl-β-D-maltosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
€ 84,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
n-Dodecyl β-D-maltoside is a non-ionic surfactant belonging to the alkyl polyglucoside family.
Application
Nicht ionisches Detergens für die Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen für die Membranforschung.
Nicht ionisches Detergens, das für die Extrahierung und Auflösung von Proteinen verwendet wird.
n-Dodecyl β-D-maltoside has been used in a study to assess the effect of detergents on the thermal behavior of elastin-like polypeptides (ELP). It has also been used in a study to investigate how membrane structures will respond to detergent solubilization from amino acid sequences. [1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850520PD4641324355
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecyl β-D-Maltosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of detergents on the thermal behavior of elastin-like polypeptides
Thapa, A.
Biopolymers, 99, 55-55 (2012)
Rotational Diffusion of Coumarin 153 in Nanoscopic Micellar Environments of n-dodecyl-β-D-maltoside and n-dodecyl-hexaethylene-glycol Mixtures
Hierrezuelo, H. and C. Ruiz
The Journal of Physical Chemistry, 116, 12476-12476 (2012)
Ryutaro Tokutsu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31574-31581 (2012-07-18)
Photosystem II (PSII) is a multiprotein complex that splits water and initiates electron transfer in photosynthesis. The central part of PSII, the PSII core, is surrounded by light-harvesting complex II proteins (LHCIIs). In higher plants, two or three LHCII trimers
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D5172-250MG04061833586105
D5172-1G04061833586099