Merck
850520P
Avanti
n-Dodecyl-β-D-maltosid (DDM)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
DDM; Laurylmaltosid; Dodecyl-4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosid
Größe auswählen
1 G
€ 134,00
5 G
€ 492,00
25 G
€ 1.890,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 134,00
5 G
€ 492,00
25 G
€ 1.890,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.25
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
Assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
510.62 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Allgemeine Beschreibung
n-Dodecyl-β-D-maltosid (DDM) ist ein Tensid auf Zuckerbasis.[1]
DDM ist das am weitesten verbreitete Detergens für die Isolierung und Reinigung von GPCRs. Zudem begünstigt LacY wahrscheinlich eine höherenergetische intermediäre periplasmatisch-offene Konformation in situ, kollabiert aber nach der Reinigung zu einer niedriger energetischen periplasmatisch-geschlossenen Konformation in DDM. Interessant ist, dass die verzweigtkettigen Maltosid-Detergenzien LacY in der membraneingebetteten Form stabilisieren.
Anwendung
n-Dodecyl-β-D-maltosid (DDM) wird zur Solubilisierung mitochondrialer Extrakte von Fibroblasten verwendet, um eine eindimensionale blau-native PAGE-Analyse (BN-PAGE-Analyse) für assemblierte oxidative Phosphorylierungskomplexe (OXPHOS-Komplexe) durchzuführen.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
n-Dodecyl-β-D-maltosid (DDM) weist eine Biokompatibilität und biologische Abbaubarkeit auf.[1] Es dient zur Erleichterung des Elektronentransfers, um das Oxidationspotential von 3,4-Ethylendioxythiophen (EDOT) zu senken. Es kann auch die Löslichkeit von EDOT in wässriger Lösung erhöhen.[1]
Verpackung
125-mL-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850520P-25g)
30-mL-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850520P-5g)
Transparentes 20-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850520P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anastasiia Gusach et al.
Nature communications, 10(1), 5573-5573 (2019-12-08)
Cysteinyl leukotriene G protein-coupled receptors CysLT1 and CysLT2 regulate pro-inflammatory responses associated with allergic disorders. While selective inhibition of CysLT1R has been used for treating asthma and associated diseases for over two decades, CysLT2R has recently started to emerge as
Electrochemical polymerization of 3, 4-ethylenedioxythiophene in aqueous solution containing N-dodecyl-beta-d-maltoside
Zhang S, et al.
European Polymer Journal, 42(1), 149-160 (2006)
Truc Do et al.
Nature microbiology, 5(2), 291-303 (2020-01-15)
Bacteria are protected by a polymer of peptidoglycan that serves as an exoskeleton1. In Staphylococcus aureus, the peptidoglycan assembly enzymes relocate during the cell cycle from the periphery, where they are active during growth, to the division site where they
Biallelic mutations in ATP5F1D, which encodes a subunit of ATP synthase, cause a metabolic disorder
Olahova M, et al.
American Journal of Human Genetics, 102(3), 494-504 (2018)
Xiaoxu Jiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(12), E698-E704 (2012-02-23)
LacY mutant Cys154 → Gly exhibits a periplasmic-closed crystal structure identical to the WT, but is periplasmic-open in the membrane. The mutant hardly catalyzes transport, but binds galactosides from either side of the membrane with the same affinity and is