Fortfahren mit
D5011
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosin
≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
Methylthioadenosin, MTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
€ 858,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.33
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
42420
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosin,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
WUUGFSXJNOTRMR-IOSLPCCCSA-N
Gene Information
Application
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosin wird als Proteinmethylierungsinhibitor verwendet, um den Proteinüberschuss an E2F Transkriptionsfaktor 1 (E2F1) in Leberzellkarzinom-Zellen (HCC-Zellen) zu reduzieren. Es wird auch zur Hemmung der Histon-Methylierungsmodifikation und zur Untersuchung seiner Rolle beim durch Hypoxie induzierbaren Faktor-1(Hif-1)-Kerntransport eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosin (Methylthioadenosin) kann als Substrat zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der 5′-Methylthioadenosinphosphorylase (MTAP) (EC2.4.2.28) verwendet werden, einem von einem Tumorsuppressor-Gen exprimierten Enzym, das die Wiederverwendungswege (Salvage Pathways) von S-Adenosylmethionin (AdoMet) und Methionin unterstützt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8668D5782D7400
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)