Fortfahren mit
D4635
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
≥95%
Synonym(e):
dCTP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.890,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3Na2O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 92,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is synthesized either by de novo pathway or from the multiple phosphorylation steps of cytidine. It is deaminated to deoxyuridine monophosphate (dUMP) which is convertible to deoxythymidine triphosphate (dTTP).
Application
2′-Desoxycytidin-5′-triphosphat-dinatriumsalz ist eines der Nukleotidtriphosphate, das für durch DNA-Polymerase ausgelöste Reaktionen wie z. B. Polymerase-Kettenreaktion, DNA-Sequenzierung und andere molekularbiologische Methoden verwendet wird.
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • in polymerase chain reaction mix for the amplification of Alternaria (AM) toxin DNA[1]
  • to spike oligonucleotide sample for capillary electrophoresis (CE) analysis[2]
  • as a component in adenosine 5′-monophosphate (AMP) luciferase assay[3]
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is used to synthesize DNA by DNA polymerases or reverse transcriptases. dCTP is an allosteric regulator of deoxycytidylate (dCMP) deaminase.[4] It is used in studies of nucleotide pools, nucleotide selectivity and enzyme specificity studies, such as the preferred incorporation of dCTP by Rev1, a γ-family DNA polymerase.[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4913DCTP-ROD5038
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
form
powder
form
liquid
form
solution
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)