Fortfahren mit
D4506
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
>97.5% purity (HPLC), powder
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Synonym(e):
DMAC, DMACA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 441,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-267-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
972369
€ 34,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd, chromogenic reagent for indoles and flavanols
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to very dark yellow
mp
138-140 °C (lit.)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Application
  • 4-(Dimethylamino)zimtaldehyd (DMAC) wird im Serinprotease-Hemmungsassay eingesetzt.
  • Es wird für den Nachweis von (epi)-Flavan-3-olen und Proanthocyanidinpolymeren in Brassica napus-Körnern verwendet.
  • Es wird für die Bestimmung von Phenolverbindungen in Blattproben eingesetzt.
  • Es wird zum Färben von Flavan-3-olen in Pflanzenproben eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Reagens für einen Assay des Indolprodukts von Apotryptophanase und Tryptophanase.[1] DMAC erzeugt farbige Addukte mit Flavanolen für anschließende HPLC.[2] Es wurde in einem chromogenen Verfahren zur Quantifizierung von Proanthocyaniden in Cranberrypulver eingesetzt.[3][4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5760C504117308
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
color
yellow to very dark yellow
color
orange to red
color
white to yellow
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
>97.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.8% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The promoter of the Arabidopsis thaliana BAN gene is active in proanthocyanidin-accumulating cells of the Brassica napus seed coat.
Nesi N, et al.
Plant Cell Reports, 28, 601-601 (2009)
Co-occurrence of tannin and tannin-less vacuoles in sensitive plants.
Fleurat-Lessard P, et al.
Protoplasma, 253, 821-821 (2016)
A new reagent for the assay of indole in the tryptophanase reaction.
J M TURNER
The Biochemical journal, 78, 790-792 (1961-04-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4506-25G04061835347452
D4506-10G04061835347438
D4506-5G04061835347469
D4506-1G04061835347445
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review