Fortfahren mit
C5041
6-Carboxyfluorescein-Diacetat
~95% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.39
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67043
€ 96,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6-Carboxyfluorescein-Diacetat, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Carboxyfluorescein diacetate has been used to differentiate viable cells from apoptotic cells. Live cells that are not apoptotic accumulate 6-carboxyfluorescein but do not accumulate annexin.
Fluorescent wavelengths λex 492nm; λemm 517nm in 0.1M Tris, pH 8.0.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C06628744421879
color
white to yellow
color
dark yellow to dark orange
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)