Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Concentration:
2.5 units/μL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart PCR, hotstart
concentration
2.5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Taq-DNA-Polymeraseaktivität wird durch das Kombinieren des Enzyms mit dem JumpStart™ Taq-Antikörper, einem neutralisieren monoklonalen Antikörper für Taq-DNA-Polymerase, inaktiviert. Die Antikörper-Inaktivierung bietet eine einfache und wirksame Methode für Hot-Start-Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Hot-Start-PCR kann die Ergebnisse der DNA-Amplifikation signifikant verbessern, indem die Erzeugung von nichtspezifischen Amplifikationsprodukten und Primer-Dimer-Artefakten verringert wird. Bei der Verwendung in PCR ist die JumpStart Taq-DNA-Polymerase bei geringer Temperatur (Raumtemperatur) inaktiv. Wenn die Temperatur im ersten Denaturierungsschritt des Zyklusverfahrens auf über 70 °C erhöht wird, dissoziiert der Komplex und die Polymerase wird voll aktiv.
Application
- Für PCR-Amplifikationen, die eine reduzierte unspezifische Amplifikation erfordern
- Für Multiplex-PCR
- Für die Reduzierung von Primer-Dimeren
Die JumpStart™ Taq-DNA-Polymerase wird wie folgtverwendet:
- Bei der PCR-Amplifikation von aus Herbariumproben isolierter DNA.[1]
- In der PCR-Reaktionsmischung für die Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerasekettenreaktion (RAPD PCR).[2]
- Zur Amplifikation und zum Nachweis einer Punktmutation im EGFR-Exon 19 unter Verwendung spezifischer Krebszelllinien[3]
- In der quantitativen Echtzeit-PCR[4]
- PCR-Amplifikation von komplexen genomischen oder cDNA-Matrizen
- PCR-Amplifikation von Zielen mit sehr geringer Kopienzahl
- PCR-Amplifikation mit vielen thermischen Zyklen (>35) und mehreren Primer-Paaren im selben Reaktionsröhrchen
Features and Benefits
- Reduziert unspezifische Amplifikation
- Erhöht PCR-Spezifität und Ausbeute
- Reduziert die Vorbereitungszeit, die mit manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs verbunden ist
- Aktivierungszeit von weniger als 1 Minute
Packaging
JumpStart Taq DNA-Polymerase wird mit einem 10× Reaktionspuffer angeboten, der mit und ohne MgCl2 erhältlich ist. Zum magnesiumfreien 10× Puffer gehört auch ein separates Fläschchen mit 25 mM MgCl2 für die Optimierung.
Mit 10× Reaktionspuffer ohne MgCl2. Separates Röhrchen mit 25 mM MgCl2 im Lieferumfang enthalten.
Other Notes
Eine Einheit baut innerhalb von 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Gesamt-dNTPs in säurefällbare DNA ein.
Genauere Informationen über JumpStart Taq Enzyme finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
JumpStart Taq DNA-Polymerase von Sigma ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstartenzym, das zur Minimierung unspezifischer Amplifikation und gleichzeitig zur Erhöhung der Target-Ausbeute dient. Wenn die Reaktionstemperatur 70°C erreicht, wird die Aktivität der Taq DNA-Polymerase wiederhergestellt und die daraus resultierende PCR zeigt eine höhere Spezifität und Ausbeute. Dieser Antikörper-Enzym-Komplex ermöglicht ein einfaches und bequemes Einrichten mit einem geringeren Kontaminationsrisiko als bei manuellen Heißstarttechniken. Das Enzym kann auch in der Master-Mischung enthalten sein, was zu höherer Beständigkeit von einer Reaktion zur anderen führt.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8,404,464 und US 7,972,828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung im Rahmen der US- Patente Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und der entsprechenden Patente in anderen Ländern.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung im Rahmen der US- Patente Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und der entsprechenden Patente in anderen Ländern.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| concentration 2.5 units/μL | concentration 2.5 units/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 2.5 unit/μL |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under JumpStart™ Taq-DNA-Polymerase
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?