Merck
D9307
JumpStart Taq-DNA-Polymerase
with MgCl2
Synonym(e):
hot start DNA polymerase, hot start PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 UNITS
€ 113,00
250 UNITS
€ 232,00
1500 UNITS
€ 1.950,00
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
2.5 units/μL
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart, Hot-Start PCR
Quality Level
concentration
2.5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D5809D4184D1313
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
concentration
2.5 units/μL
concentration
2.5 unit/μL
concentration
2.5 units/μL
concentration
1 unit/μL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
JumpStart Taq-DNA-Polymerase ist eine Kombination aus Sigmas High-performance Taq DNA-Polymerase und dem JumpStart Taq-Antikörper. Die Taq-DNA-Polymeraseaktivität wird durch das Kombinieren des Enzyms mit dem JumpStart Taq-Antikörper inaktiviert, einem neutralisieren monoklonalen Antikörper für Taq-DNA-Polymerase. Die Antikörper-Inaktivierung bietet eine einfache und wirksame Methode für Hot-Start-PCR. Während der PCR ist die JumpStart-Taq-DNA-Polymerase bei geringer Temperatur (Raumtemperatur) inaktiv. Wenn die Temperatur im ersten Denaturierungsschritt des Zyklus über 70 °C steigt, dissoziiert der Komplex und die Polymerase wird vollständig aktiv.
Application
  • Für PCR-Amplifikationen, die eine reduzierte unspezifische Amplifikation erfordern
  • Für Multiplex-PCR
  • Für die Reduzierung von Primer-Dimeren
Die JumpStart Taq DNA-Polymerase wird wie folgt verwendet:
  • Zur Amplifikation von DNA-Bibliotheken mit verschiedenen Größen[1]
  • Bei einer Methylierungs-spezifischen, quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (MS-qPCR) zum Bestimmen des Methylierungsstatus des BRCA1-Promoters[2]
  • Zum Erzeugen von Plasmid durch die Amplifizierung der vollen Länge von HIF1β durch PCR[3]
Features and Benefits
  • Reduziert unspezifische Amplifikation
  • Erhöht PCR-Spezifität und Ausbeute
  • Reduziert die Vorbereitungszeit, die mit manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs verbunden ist
  • Aktivierungszeit von weniger als 1 Minute
Packaging
JumpStart Taq DNA-Polymerase wird mit einem 10× Reaktionspuffer angeboten, der mit und ohne MgCl2 erhältlich ist. Zum magnesiumfreien 10× Puffer gehört auch ein separates Fläschchen mit 25 mM MgCl2 für die Optimierung.
Lieferung mit 10× Reaktionspuffer, der 15 mM MgCl2 enthält
Other Notes
Eine Einheit baut innerhalb von 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Gesamt-dNTPs in säurefällbare DNA ein.
Genauere Informationen über JumpStart Taq Enzyme finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
JumpStart Taq DNA-Polymerase von Sigma ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstartenzym, das zur Minimierung unspezifischer Amplifikation und gleichzeitig zur Erhöhung der Target-Ausbeute dient. Wenn die Reaktionstemperatur 70°C erreicht, wird die Aktivität der Taq DNA-Polymerase wiederhergestellt und die daraus resultierende PCR zeigt eine höhere Spezifität und Ausbeute. Dieser Antikörper-Enzym-Komplex ermöglicht ein einfaches und bequemes Einrichten mit einem geringeren Kontaminationsrisiko als bei manuellen Heißstarttechniken. Das Enzym kann auch in der Master-Mischung enthalten sein, was zu höherer Beständigkeit von einer Reaktion zur anderen führt.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8,404,464 und US 7,972,828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung im Rahmen der US- Patente Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und der entsprechenden Patente in anderen Ländern.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yue Hu et al.
BMC genetics, 21(1), 112-112 (2020-09-23)
In order to study the relations of hepatocellular functions, weight gain and metabolic imbalance caused by low-dose antibiotics (LDA) via epigenetic regulation of gene transcription, 32 weaned piglets were employed as animal models and randomly allocated into two groups with
Disruption of Abi1/Hssh3bp1 expression induces prostatic intraepithelial neoplasia in the conditional Abi1/Hssh3bp1 KO mice
Xiong X, et al.
Oncogenesis, 1(9), e26-e26 (2012)
Whole genome DNA methylation analysis based on high throughput sequencing technology
Li N, et al.
Methods, 52(3), 203-212 (2010)
High quality bisulfite sequencing using nanogram amounts of genomic DNA
Sun J, et al.
International journal of biochemistry and biotechnology, 2, 449-456 (2013)
Seohee Chang et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-03)
Phage display is one of the most frequently used platform technologies utilized to screen and select therapeutic antibodies, and has contributed to the development of more than 10 therapeutic antibodies used in the clinic. Despite advantages like efficiency and low
Artikel
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Protokolle
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Alle anzeigen