Fortfahren mit
D1538
Piperazin-Diacrylamid
For acrylamide gel electrophoresis
Synonym(e):
1,4-Bis-acryloyl-piperazin, 1,4-Diacryloyl-piperazin, N,N′-Bis-(acryloyl)-piperazin, BAP, PDA, Piperazindiacrylamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
€ 342,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
745431
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(acryloyl)piperazine is a reagent that can be substituted for bis-acrylamide in the preparation of polyacrylamide gels.
Application
Suitable for preparation of gels for PAGE, IEF, 2D electrophoresis and protein sequencing.
Features and Benefits
  • increases the gel strength and resolution
  • reduces background for silver background
  • can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1851P6757PHR3100
grade
Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
300
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1538-5G04061833076248
D1538-10G04061833076231