Fortfahren mit
D1411
d-Desthiobiotin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinhexansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
EC Number:
208-566-2
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Application
d-Desthiobiotin wird als Komponente von Elutionspuffern für Folgendes eingesetzt:
  • zum Eluieren der ausgefällten Proteine aus dem Harz während der Co-Immunpräzipitation[1]
  • zum Eluieren von humaner Cdc45-MCM-GINS(CMG)-Helikase während der chromatografischen Proteinaufreinigung[2]
  • zum Eluieren des heterodimeren Kinesin-Familienmitglieds 3A/B (KIF3A/B) und der Kinesin-assoziiertes-Protein-3(KAP3)-Bindungs-APC-Armadillo(APCARM)-Domäne während der chromatografischen Aufreinigung[3]
d-Desthiobiotin wird in der Affinitätschromatografie und Proteinchromatografie verwendet. Es kann für Proteinmarkierung, -nachweis und -isolierung eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Desthiobiotin ist ein nichtschwefelhaltiges Biotin-Derivat, das weniger stark an Biotin-Bindungsproteine bindet und leicht durch Biotin verdrängt wird.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1915A557571610-M
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Sudha Purushothaman et al.
PloS one, 3(5), e2320-e2320 (2008-05-30)
Fatty acids are indispensable constituents of mycolic acids that impart toughness & permeability barrier to the cell envelope of M. tuberculosis. Biotin is an essential co-factor for acetyl-CoA carboxylase (ACC) the enzyme involved in the synthesis of malonyl-CoA, a committed
M Sárdy et al.
Clinical chemistry, 45(12), 2142-2149 (1999-12-10)
Tissue transglutaminase (TGc) has recently been identified as the major, if not the sole, autoantigen of gluten-sensitive enteropathy (GSE). We developed and validated an ELISA based on the human recombinant antigen and compared it to existing serological tests for GSE
S Voss et al.
Protein engineering, 10(8), 975-982 (1997-08-01)
The Strep-tag, an artificial peptide ligand of streptavidin, has gained use as an affinity handle for the purification and detection of recombinant fusion proteins. In an attempt to achieve tighter complexation of the peptide, streptavidin was engineered and the amino
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1411-1G04061833559819
D1411-500MG04061833559826
Questions
  1. What is the recommended method for reconstituting item D1411, d-Desthiobiotin? Also, how should stock solutions be stored?
    1 answer
    1. To reconstitute item D1411, d-Desthiobiotin, use DMSO at a concentration of 62.5 mg/mL (291.70 mM). For improved solubility, warm the tube at 37 ℃ and shake it in an ultrasonic bath. The stock solution can be stored at temperatures below -20℃ for several months.