Fortfahren mit
D141
Digitonin
Used as non-ionic detergent
Synonym(e):
Digitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H92O29
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1229.31
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-255-6
Beilstein/REAXYS Number:
78654
MDL number:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant seeds (Digitalis purpurea)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol(lit.)
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
aggregation number
60
impurities
<6.0% water
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
SMILES string
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
General description
Digitonin ist ein steroidales Saponin, das aus dem roten Fingerhut (Digitalis purpur) extrahiert wird, und ein vielseitig einsetzbares, nichtionisches Reinigungsmittel, das für die Zellbiologie und biochemische Forschung entscheidend ist. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es sehr wertvoll für Untersuchungen von Zellmembranen, Membranproteinen und intrazellulären Bestandteilen. Zu den wichtigsten Eigenschaften und somit Anwendungsbereichen von Digitonin zählt die Fähigkeit, membrangebundene Proteine effektiv aufzulösen und gleichzeitig ihre natürliche Struktur zu erhalten. Damit ist es ein ideales Werkzeug für die Untersuchung von Membranproteinwechselwirkungen und -aktivitäten.
Darüber hinaus permeabilisiert Digitonin selektiv die cholesterinreiche Plasmamembran, wodurch Organellenmembranen intakt bleiben. Diese Funktion erleichtert die Extraktion und Aufreinigung bestimmter Organellen und trägt zur Untersuchung ihrer Funktionen und Rollen in zellulären Prozessen bei. Diese Fähigkeit des Detergens, verschiedene Zelltypen zu permeabilisieren, ermöglicht die Untersuchung intrazellulärer Bestandteile und Prozesse durch Einführung von Molekülen, Antikörpern oder Enzymen in Zellen. Darüber hinaus findet Digitonin Anwendung in immunzytochemischen Experimenten und ermöglicht so die Markierung und den Nachweis von intrazellulären Proteinen und Strukturen.
Application
Digitonin wird gemeinsam mit Permeabilisierungspuffer für die Stimulation von zyklischem Guanosinmonophosphat-adenosinmonophosphat (zyklisches GMP-AMP) in Zellen verwendet.
Digitonin wurde in einer Studie zur Bewertung eines Verfahrens zur Isolierung von Mitochondrien aus Aszites-Tumorzellen eingesetzt. [1] Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Zytotoxizität von sekundären pflanzlichen Metaboliten in Krebszellen verwendet. [2]
Biochem/physiol Actions
Digitonin spielt eine Schlüsselrolle bei der Permeabilisierung von Zellmembranen. Es kann eukaryotische Zellen lysen, aber keine Bakterienmembranen. Es wird außerdem verwendet, um Membranbestandteile zu lösen. Es unterstützt die Porenbildung, indem es spezifisch mit Cholesterin in der Membran interagiert. Aufgrund seiner milden Reinigungswirkung wird es in der Biotechnologie bevorzugt verwendet. Diese membranaktive Verbindung wirkt mit Doxorubicin gegen multiresistente Krebszellen.
Features and Benefits
Vielseitig verwendbare Verbindung für Ihre Zellbiologie und biochemische Forschung
Analysis Note
Dieses Produkt is frei von in Wasser unlöslichen Anteilen.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D56281199002PHL82516
Digitoxin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1199002
Digitoxin
Digitoxin phyproof&#174; Reference Substance
PHL82516
Digitoxin
form
powder
form
powder
form
-
form
-
aggregation number
60
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
-
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
mol wt
-
mol wt
-
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digitonin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
R W Moreadith et al.
Analytical biochemistry, 137(2), 360-367 (1984-03-01)
A new, improved procedure for isolating mitochondria from ascites tumor cells is described. The unique feature of this technique is the use of digitonin to make the cells susceptible to disruption by Teflon pestle/glass vessel homogenization. The yield and respiratory
Xianying A Cui et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (70)(70), e50066-e50066 (2012-12-29)
In eukaryotes, most of the messenger RNAs (mRNAs) that encode secreted and membrane proteins are localized to the surface of the endoplasmic reticulum (ER). However, the visualization of these mRNAs can be challenging. This is especially true when only a
Wattamon Srisakuldee et al.
Cardiovascular research, 103(1), 72-80 (2014-03-22)
Fibroblast growth factor 2 (FGF-2) protects the heart from ischaemia- and reperfusion-induced cell death by a mechanism linked to protein kinase C (PKC)ε-mediated connexin 43 (Cx43) phosphorylation. Cx43 localizes predominantly to gap junctions, but has also been detected at subsarcolemmal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D141-500MG04061835543816
D141-100MG04061835543809
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the stability of D141 and N7537 in the stock solution in DMSO?
    1 answer
    1. D141 can remain stable for up to one week when refrigerated, whether in water or DMSO. On the other hand, N7537 can be stored in DMSO (or ethanol) at -20°C for up to two weeks.
      Helpful?
  4. Wie kann ich das Produkt vor den Experiment aufreinigen? haben Sie ein Protokoll dazu? danke Beste Grüße Ayoub
    1 answer
    1. There is no specific protocol for the purification of item D141 available. The quality of this product is already detailed as being free of water-insoluble constituents. The purpose of the purification would be to remove these water-insoluble impurities.
      This is usually done through a recrystallization technique. This product will dissolve at 1 g in 20 mL of water at 95 - 98°C, as detailed on the corresponding specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/D141
      Thus, it should be dissolved directly in water with high heat without any prior purification.
      Helpful?
  5. What is the storage condition for digitonin ?
    1 answer
    1. This product should be stored in room temperature. Please keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. To view safety handling information, please view the safety data sheet for the product:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/d141
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. We recommend making solutions fresh for use.
      Helpful?
  8. How pure is Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. The purity of this product is evaluated by Thin Layer Chromatography. The actual results are lot specific and will be reported on the Certificate of Analysis of each lot.
      Helpful?
  9. What is the solubility of Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. The solubility of D141 is tested by heating a 5% solution in water to 95-98°C and then cooling the solution to room temperature. After cooling, the solution should remain practically clear for at least 24 hours. The product can also be dissolved at 100mg/4mL of warm ethanol.