Fortfahren mit
D5628
Digitonin
~50% (TLC)
Synonym(e):
Digitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.940,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H92O29
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1229.31
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-255-6
Beilstein/REAXYS Number:
78654
MDL number:
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant seeds (Digitalis purpurea)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
50% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 70,000
concentration
~50% (TLC)
aggregation number
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
General description
Digitonin ist ein steroidales Glykosid, das aus dem roten Fingerhut (Digitalis purpur) gewonnen wird, und ein vielseitig einsetzbares, nichtionisches Reinigungsmittel mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in der Zellbiologie und biochemischen Forschung. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es zu einem wertvollen Werkzeug für die Untersuchung von Zellmembranen, Membranproteinen und intrazellulären Bestandteilen. Digitonin weist hervorragenden Fähigkeiten zur Membransolubilisierung auf, wobei es membrangebundene Proteine erfolgreich extrahiert und gleichzeitig ihre natürliche Struktur zur Untersuchung von Wechselwirkungen und Aktivitäten erhält. Darüber hinaus permeabilisiert es selektiv die cholesterinreiche Plasmamembran, wodurch die Isolierung und Reinigung bestimmter Organellen und die Untersuchung ihrer Funktionen ermöglicht wird.
Die Fähigkeit dieses Detergens zur Permeabilisierung von Zellen erstreckt sich auf verschiedene Zelltypen und ermöglicht die Untersuchung intrazellulärer Bestandteile und Prozesse durch die Einführung von Antikörpern, Enzymen oder anderen Molekülen in Zellen. In immunzytochemischen Experimenten spielt Digitonin eine entscheidende Rolle bei der Permeabilisierung von Zellen, was die Markierung und den Nachweis intrazellulärer Proteine und Strukturen ermöglicht und Einblicke in die Zellorganisation und Proteinlokalisierung bietet. Darüber hinaus erleichtert Digitonin die RNA-Extraktion und -Aufreinigung durch die Lyse von Zellen, ein kritischer Schritt für molekularbiologische Anwendungen wie die Genexpressionsanalyse und die RNA-Sequenzierung. Die Funktion des Detergens zeigt sich auch in Experimenten der Immunpräzipitation, in denen es Membranproteine auflöst, wodurch die Isolierung spezifischer Proteinantikörper-Komplexe für die Untersuchung von Proteininteraktionen und Signalwegen ermöglicht wird.
Application
Digitonin wird wie folgt verwendet:
  • zum Inkubieren von isolierten Mitochondrien zum Entfernen der äußeren Mitochondrienmembran für die Herstellung von Mitoplasten
  • bei der Permeabilisierung von HeLa-Zellen für einen In-vitro-Importassay
  • als Komponente von HEPES-gepufferter Kochsalzlösung (HBS) zum Eindringen in die Zellen und Freisetzen der Aequorine für die Fluoreszenz- und Biolumineszenz-Bildgebung
Digitonin wurde bei einer Studie zur Untersuchung der Art und Weise eingesetzt, wie Liptopeptid-Giftstoffe biologische Membranen angreifen. [1]
Biochem/physiol Actions
Digitonin spielt eine Schlüsselrolle bei der Permeabilisierung von Zellmembranen. Es unterstützt außerdem das Lösen von Membranbestandteilen. Digitonin interagiert spezifisch mit Cholesterin in der Membran, was zur Porenbildung führt. Es unterstützt die Lyse von eukaryotischen Zellen, aber nicht von Bakterienmembranen.
Features and Benefits
  • Kann Membranproteine wie Superkomplexe aus der inneren Mitochondrienmembran extrahieren
  • Löst große unilamellare Vesikel (LUV) von 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (POPC) bei hohen Temperaturen schrittweise
  • Kann in einem breiten Spektrum von Konzentrationen Mizellen bilden
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D141D18000001199002
Digitoxin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1800000
Digitoxin
Digitoxin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1199002
Digitoxin
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
50% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
aggregation number
60
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
solubility
-
solubility
-
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
-
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digitonin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf