Fortfahren mit
D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Synonym(e):
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 312,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
168-170  °C
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
InChI key
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
3,5-Dinitrocatechol (3,5-DNC) has been used in the preparation of the molybdenum (VI)-(3,5-DNC) complex.[1][2] It has also been used as a catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor and as a positive control for screening human COMT inhibition.[3]
Chelating reagent used in a sensitive (μM) assay for vanadium.
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of catechol O-methyl transferase (COMT); penetrates the blood brain barrier and is useful both orally and parenteraly in experiments where inhibition of COMT in the central nervous system is required.
Analysis Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R108N7510D9641
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Gene Information
human ... COMT(1312)
Gene Information
human ... COMT(1312)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder or solid
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
water: soluble 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
797391-200MG04061832939643
D131-50MG04061832947129
D131-250MG04061832947112