Fortfahren mit
C9819
Chondroitinsulfat A Natriumsalz aus Rindertrachea
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Alternierendes Copolymer β-Glucuronsäure-(1→3)-N-Acetyl-β-galactosamin-4-sulfat-(1→4)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 623,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
bovine trachea
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine trachea
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
packaging
poly bottle of 25 g, poly bottle of 5 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
20‑2000 μg/cm2
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Chondroitin scheint bei der Regulation von Chondrozyten, Nervenzellen und einigen Tumorzellen eine Rolle zu spielen. Chondroitinsulfat B wird zur Untersuchung der Zytotoxizität von β-Peptiden (1–42) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Chondroitinsulfatmoleküle sind groß, negativ geladen und hydrophil und somit zu unflexibel, um sich zu einer kompakten globulären Struktur zu falten. Sie bilden deshalb poröse hydratisierte Gele, mit denen sie dem Gewebe mechanische Unterstützung bieten und eine schnelle Diffusion von wasserlöslichen Molekülen sowie die Zellmigration ermöglichen.
Preparation Note
Dieses Produkt ist zu 100 mg/mL in Wasser löslich.
Other Notes
Chondroitinsulfat A ist ein säurehaltiges Mucopolysaccharid, das in Knorpel sowie der Haut, Kornea und Nabelschnur vorkommt. Es besteht aus alternierenden N-Acetylgalactosamin-, D-Glucuronsäure- und Sulfatresten in äquimolaren Mengen und wird am Kohlenstoffatom 4 des N-Acetylgalactosamins sulfatiert.
Disclaimer
Dieses Produkt bei 2–8 °C aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H939053747H5388
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine trachea
biological source
bacterial (Streptococcus zooepidemicus)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
chicken (rooster comb)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
packaging
poly bottle of 25 g, poly bottle of 5 g
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. is this product light sensitive?
    1 answer
    1. This product is not known to be light sensitive but is hygroscopic. Please keep container tightly closed and store it at 2-8°C, protected from moisture.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of this Chondroitin sulfate A
    1 answer
    1. The molecular weight of CSA is variable and not determined for this product. However, the average values from historical records and literature sources are in the range of 20-30 kDa.