Fortfahren mit
C9393
Cloxacillin Natriumsalz Monohydrat
β-lactamase-resistant antibiotic
Synonym(e):
Cloxacillin Natriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,20
€ 46,65
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H17ClN3O5SNa · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.88
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
211-390-9
MDL number:
€ 46,65
Listenpreis€ 62,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI key
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
General description
Chemische Struktur: β-Lactam
Application
Cloxacillin ist wirksam gegen Infektionen, die durch Penicillin-G-resistente Staphylokokken verursacht werden. Es wird in Studien über topische antibakterielle Wirkstoffe für Verbrennungs- und Quetschwunden verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Cloxacillin ist ein halbsynthetisches Antibiotikum und ein chloriertes Derivat von Oxacillin. Es hemmt die letzte Stufe der bakteriellen Zellwandsynthese, indem es an Penicillin-bindende Proteine (PBPs) bindet, was zu einer Zelllyse führt. Die Zelllyse wird durch autolytische Enzyme der bakteriellen Zellwand vermittelt. Cloxacillin wird häufig als AmpC β-Lactamase-Inhibitor in Kombination mit β-Lactam-Antibiotika eingesetzt.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27555C579328221
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloxacillin Natriumsalz Monohydrat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9393-1G04061835506163
C9393-5G04061835512362
Questions
  1. In cosa può essere solubilizzata e a quale concentrazione massima?
    1 answer
    1. This material is soluble in water at 50 mg/mL.