Fortfahren mit
28221
Oxacillin Natriumsalz
815-950 μg/mg (Oxacillin)
Synonym(e):
Sodium 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 45,60
5 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N3NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.42
UNSPSC Code:
51283505
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-636-3
Beilstein/REAXYS Number:
4098179
MDL number:
€ 45,60
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3C4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14+,17?;/m1./s1
InChI key
VDUVBBMAXXHEQP-ZTRPPZFVSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Oxacillin is used to study mechanisms of penicillinase resistance and antimicrobial susceptibility [1]. It has been used to study autolysins[2]
Biochem/physiol Actions
Oxacillin inhibits bacterial cell wall biosynthesis at the level of transpeptidation (PBP) of peptidoglycan. Used to study mechanisms of penicillinase resistance.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27555C9393A8351
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28221-1G04061826227695
28221-5G04061826227749