Fortfahren mit
C8772
Cholera-Filtrat
lyophilized powder, bacterial sialidase receptor-destroying enzyme (RDE)
Synonym(e):
Cholera-Filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized powder
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cholera-Filtrat, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Cholera-Filtrat fördert die Aktivierung von Adenylatzyklase. Es hat keinen Einfluss auf die Aktivität der Phosphodiesterase des zyklischen Adenosin-Monophosphats (cAMP).[1]
Application
Cholera-Filtrat wird als rezeptorzerstörendes Enzym (RDE) wie folgt verwendet:im Hämagglutinationshemmtest von Serumproben[2], im Mikroneutralisationstestvon Mäuserserumproben, im Hämagglutinationshemmtest zur Entfernungunspezifischer Inhibitoren aus den Zellkulturüberständen[3]
Biochem/physiol Actions
Cholera-Filtrat ist ein rezeptorzerstörendes Enzym (RDE) von bakterieller Sialidase und kann als rohe Neuraminidase eingesetzt werden. Es kann auch für serologische Tests auf Influenza eingesetzt werden.
Preparation Note
Nach Rekonstituierung mit 5 mL sterilem Wasser enthält das Produkt 0,01 % MIT als Konservierungsmittel.
Other Notes
Siehe separaten Eintrag für Neuraminidase für Präparate mit höherer Aktivität.
Disclaimer
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1655C8052C8180
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Since it is lyophilized powder, can reagent C8772 be received at room temperature?
    1 answer
    1. This Cholera filtrate powder is shipped ambient.
      Helpful?
  2. The reconstituted solution should be frozen at -20 °C in aliquots ?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution has not been evaluated. However, this is a crude source of neuraminidase. The purified neuraminidase product N7885 is an aqueous solution at pH 5.5, containing 0.15 M NaCl and 4 mM CaCl2. This product has an expected shelf life of at least 2 years when stored refrigerated at 2-8°C. Similar stability may be demonstrated by the Cholera Filtrate.