Fortfahren mit
C8503
Cholesterin
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 756,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41141804
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
€ 46,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep wool
Quality Segment
assay
≥92.5% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Application
Cholesterin wurde für die Präparation von immunstimulierenden Komplexen verwendet, um die zellulären und humoralen Immunantworten zu verstärken.[1] Es wurde Tierfutter beigemischt, um die Auswirkungen einer cholesterinreichen Ernährungsweise zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Cholesterin ist ein Lipid, das zwischen 20 und 25 % der Strukturkomponenten in Zellmembranen ausmacht. Es bestimmt die Fluidität und Durchlässigkeit der Membran und macht sie für Wasser durchlässig, nicht aber für Ionen und Protonen. Cholesterin reguliert die Transportfunktionen und signalisiert das Vorhandensein von Proteinen auf der Plasmamembran.[2] Die Cholesterinsynthese erfolgt hauptsächlich im Dünndarm und in der Leber.[3]
Hauptbestandteil biologischer Membranen; ca. 25% des gesamten Lipids im Gehirn ist Cholesterin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C304526732PHR1533
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
biological source
sheep wool
biological source
ovine wool
biological source
lanolin
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf