Fortfahren mit
C3045
Cholesterin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 489,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
ovine wool
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
General description
Das Hauptsterol Cholesterin ist ein Vorläufer von Steroidhormonen, Gallensäure und Vitamin bei Säugetieren und koordiniert die Endozytose. Durch die Bildung von Komplexen mit Proteinen entstehen Lipoproteine für den Transport im Blut. Es liegt entweder als Lipoprotein hoher Dichte (High Density Lipoprotein, HDL) oder als Lipoprotein niedriger Dichte (Low Density Lipoprotein, LDL) vor. HDL wird auch als „gutes Cholesterin“ bezeichnet und weist einen geringeren Lipidgehalt auf. LDL wird auch als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet und weist einen hohen Lipidgehalt auf. Durch die Statinhemmung des HMG-CoA-Reduktase-Enzyms bei der Cholesterinbiosynthese werden erhöhte Cholesterinwerte bei Atherosklerose und Hypercholesterinämie unter Kontrolle gehalten. Niedrige Cholesterinwerte führen zu Hypothyreose, familiärer Hypobetalipoproteinämie und Lebererkrankungen. Ein Ungleichgewicht zwischen der Cholesterinhomöostase und den intrazellulären Cholesterinwerten trägt entscheidend zur Entwicklung von Krebserkrankungen bei. Hohe Cholesterinwerte begünstigen die Progression von Brustkrebs.
Application
Cholesterin wurde verwendet:
  • als Medienzusatz bei einer Chorionzotten-Gewebekultur aus der Plazenta
  • als Bestandteil eines in Eierstöcken von Mäusen implantierten Hormon-Pellets
  • für die Induktion der Expression der immunitätsbezogenen GTPase M (IRGM) in der humanen monozytischen Zelllinie THP-1
Biochem/physiol Actions
Hauptbestandteil biologischer Membranen; ca. 25% des gesamten Lipids im Gehirn ist Cholesterin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C850314606NIST911C
Cholesterin NIST® SRM® 911c
NIST911C
Cholesterin
biological source
ovine wool
biological source
sheep wool
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
≥92.5% (GC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How to prepare the BioReagent product, suitable for cell culture, ≥99% for cell culture? For example, I need 10mm/L of disintegrated cholesterol for an experiment. How can I dissolve it? In heated alcohol? Do you have a protocol for using cells?
    1 answer
    1. This product has been tested for solubility in chloroform at concentrations up to 100 mg/mL. For cell culture applications, it has been reported to dissolve in ethanol at 5 mg/mL (Ke et al., 2020). Based on this data, ethanol should also fully dissolve this product at 10 mM (~3.87 mg/mL).