Fortfahren mit
C7912
Cefotaxim Natriumsalz
potency: 916-964 μg per mg
Synonym(e):
Cefotaxime Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 774,00
€ 580,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.45
UNSPSC Code:
51284136
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-915-9
Beilstein/REAXYS Number:
5711411
MDL number:
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
potency
916-964 μg per mg
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
General description
Chemische Struktur: β-Lactam
Application
Cefotaxim wird verwendet, um neuartige, an der Cefotaximhydrolyse in CTX-M-β-Lactamasen[1] beteiligte Reste zu finden, Antibiotikum-empfindliche und -resistente Streptococcus pneumoniae-Infektionen zu untersuchen [2] sowie die Pneumokokken-Pneumonie und die Pharmakokinetik verschiedener Behandlungen zu erforschen.[3] Es kann zur Untersuchung der Auswirkungen der Bindung und Hemmung von Penicillin-bindendem Protein 2 (PBP2) auf die bakterielle Mucopeptidsynthese verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Cefotaxim hemmt die bakterielle Zellwand-Synthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine ??(PBP), wodurch der letzte Transpeptidierungsschritt der Peptidoglycansynthese in bakteriellen Zellwänden gehemmt wird. Folge davon ist die Lyse von Bakterien durch autolytische Enzyme.
Wirkungsweise: Hemmt Bakterienzellwand-Synthese.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Breitspektrum, dritte Generation Cephalosporin-Antibiotikum
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1097909C0685000PHR2099
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
potency
916-964 μg per mg
potency
-
potency
-
potency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefotaxim Natriumsalz
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)