Fortfahren mit
C7744
Combretastatin A4
≥98% (HPLC), vascular disrupting agent, powder
Synonym(e):
1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-(3′-hydroxy-4′-methoxyphenyl) ethane 3,4,5-trimethoxy-3′-hydroxy-4′-methoxystilbene, 2-Methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenol, CA4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
€ 96,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
€ 397,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 96,05
Listenpreis€ 113,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Combretastatin A4, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
InChI key
HVXBOLULGPECHP-WAYWQWQTSA-N
General description
Combretastatin A4 belong to the class of colchicinoids compounds.
Application
Combretastatin A4 has been used:
  • as an anti-tubulin agent to determine the effects of isocitrate dehydrogenases (IDH1 and IDH2) proteins in G2/M phase
  • to evaluate the anti-proliferative and pro-apoptotic properties of biphenyl CA4 derivatives in both 2D and 3D cancerous and non-cancerous cell models
  • as a microtubule inhibitor to study its effects on motility of Ascaris suum L3 larvae
Biochem/physiol Actions
Combretastatin A4 is a vascular disrupting agent (VDA) that targets tumor vasculature to inhibit angiogenesis.
Combretastatin A4 is a vascular disrupting agent (VDA) that targets tumor vasculature to inhibit angiogenesis. It inhibits tubulin polymerization at the colchicine-binding site of beta-tubulin. It has antitumor activity by inhibiting AKT function in human gastric cells. The inhibited AKT activation causes decreased cell proliferation, cell cycle arrest, and reduced in vitro migration/invasiveness and in vivo metastatic ability. Combretastatin A4 is a natural stilbenoid phenol.
Combretastatin A4 is a potent microtubule targeting agent (MTA).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234200SML1311A2846
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
color
off-white
color
off-white
color
yellow to orange
color
off-white to light tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Combretastatin A4
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7744-5MG04061833218174
C7744-25MG04061833218167