Fortfahren mit
SML1311
Rubone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′-Hydroxy-2,4,4′,5,6′-pentamethoxychalcone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 46,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(c(c1)OC)\C=C\C(=O)c2c(cc(cc2O)OC)OC)OC
InChI
1S/C20H22O7/c1-23-13-9-15(22)20(19(10-13)27-5)14(21)7-6-12-8-17(25-3)18(26-4)11-16(12)24-2/h6-11,22H,1-5H3/b7-6+
InChI key
VHCQVGQULWFQTM-VOTSOKGWSA-N
Biochem/physiol Actions
Rubone is a miR34a modulator that specifically restores miR34a in hepatocellular carcinoma cells with wild-type or mutated p53. Rubone potently inhibits growth of hepatocellular carcinoma in a mouse xenograft model. Rubone does not effect the growth of nontumorigenic human hepatocytes.
Rubone is a miR34a modulator that specifically restores miR34a in hepatocellular carcinoma cells.
Rubone has strong anticancer activity. Rubone and paclitaxel (PTX) combination therapy retarded cancer cell growth, migration and cancer stem-like cells (CSC) population growth.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2798C8249SML2061
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)