Fortfahren mit
C7249
CI-1033
≥98% (HPLC), ErbB tyrosine kinase inhibitor, solid
Synonym(e):
Canertinib dihydrochloride, N-[4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-6-yl]acrylamide dihydrochloride, N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride, PD183805
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,70
€ 71,14
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
€ 221,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25ClFN5O3· 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.86
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 71,14
Listenpreis€ 83,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CI-1033, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(OCCCN4CCOCC4)c(NC(=O)C=C)cc23)cc1Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2ClH/c1-2-23(32)30-21-13-17-20(14-22(21)34-9-3-6-31-7-10-33-11-8-31)27-15-28-24(17)29-16-4-5-19(26)18(25)12-16;;/h2,4-5,12-15H,1,3,6-11H2,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1H
InChI key
JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CI-1033 is a potent, irreversible ATP binding site–directed pan-ErbB tyrosine kinase inhibitor with IC50 in the low nanomolar range for EGFR, HER2, and ErbB-4.
CI-1033 is a potent, irreversible pan-erbB tyrosine kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2850G3545EPS003
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
Gene Information
human ... EGFR(1956), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)