Fortfahren mit
C7150
Cytochrom c aus Pferdeherz
BioReagent, suitable for GFC marker
Synonym(e):
Cytochrom c aus Pferdeherz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 423,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Mol wt:
~12,400
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~12,400
packaging
vial of ≥10 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Die Reaktionsorte, an denen die Oxidation von Cytochrom c aus Pferden bei Behandlung mit H2O2 und UV genau stattfindet, sowie der Umfang der Oxidation wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass man den Status dieser Oxidationsorte als einen Biomarker für den Oxidationszustand in einer Zelle verwenden könnte.
Cytochrome c is primarily known as an electron-carrying mitochondrial protein and is generally regarded as a universal catalyst of respiration. Cytochrome c can be used as a gel filtration molecular weight marker in gel filtration chromatography and protein chromatography and can be used to study cytochrome c control proteins, electron transport and cellular respiration.
Biochem/physiol Actions
Cytochrom c ist in erster Linie als mitochondriales Protein mit Elektronencarrier Funktion bekannt. Der Übergang von Cytochrom c zwischen Eisen(II) und Eisen(III) innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronen-Transporter, und es spielt eine wichtige Rolle bei zellulären Oxidationen in Pflanzen und Tieren. Es wird allgemein als universeller Atmungskatalysator betrachtet, der eine wesentliche Elektronen-Brücke zwischen den lungengängigen Substraten und Sauerstoff bildet.
Other Notes
Für weitere Informationen sehen Sie cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2867C3131C2506
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mol wt
~12,400
mol wt
12,384
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
packaging
vial of ≥10 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Pferdeherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7150-5X1VL04061833295977
C7150-1VL04061835572311
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  2. Is Product C7150, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is not assayed for the percentage oxidized or reduced. However, based on the method of preparation, we would expect it to be predominantly in the oxidized form.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How do I determine how much Product C7150, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  5. How should I store solutions of Product C7150, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.