Fortfahren mit
C6848
Ciproxifan maleate
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Cyclopropyl (4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propyloxy]phenyl) ketone maleate salt, FUB 359 maleate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2O2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2
InChI
1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
RLQFKEYRALXXEJ-BTJKTKAUSA-N
Application
Ciproxifan maleate has been used as a selective H3R antagonist to investigate the antidepressant potential of ciproxifan in chronic unpredictable stress (CUS) model of depression in mice.[1] It has also been used as an H3R antagonist to develop in vivo receptor occupancy assay for histamine H3 receptors (H3R)/to determine the occupancy of exogenous H3R antagonists using non-radiolabeled GSK189254 as a tracer in the rat.[2]
Biochem/physiol Actions
Cyclopropyl 4-(3-(1H-imidazol-4-yl)propyloxy)phenyl methanone (Ciproxifan) is a species-specific histamine H3 receptor (H3R) inverse agonist. It is mainly used as a reference H3R antagonist in rodent models for neurological diseases, Alzheimer′s disease, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and sleep-wake disorders. It can block monoamine oxidase A (MAO-A) and monoamine oxidase B (MAO-B) enzyme isoforms reversibly in humans and rats.[3]
Potent, selective H3 histamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6492T123SML0926
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6848-25MG04061832089966
C6848-5MG04061832081663