Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 € 96,05 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 € 262,65 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 936,00 |
Über diesen Artikel
€ 96,05
Listenpreis€ 113,00Sparen Sie 15%Produktname
Thioperamide maleate salt, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description solid, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >10 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble |
| storage condition desiccated, under inert gas | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| Gene Information human ... HRH3(11255) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?