Fortfahren mit
C6512
Cholesterylhemisuccinat
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten 3-hemisuccinat, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinat, Cholesteryl-hydrogensuccinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 976,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H50O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.73
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
216-148-6
MDL number:
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid crystal
Quality Segment
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OC(CCC(O)=O)=O)2[H])[H]
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
InChI key
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
General description
Cholesteryl-hemisuccinat (CHEMS) ist ein saurer Cholesterinester. In basischen und neutralen wässrigen Medien setzt es sich selbst zu Doppelschichten zusammen. CHEMS zeigt eine pH-abhängige Polymorphie. Es besteht aus Bernsteinsäure, die an die β-Hydroxylgruppe des Cholesterins verestert wird. Dank dieser chemischen Modifikation ist CHEMS in der Lage, in geeigneten wässrigen Medien lamellare Form anzunehmen, während Cholesterin in wässriger Umgebung Monohydrat-Kristalle bildet.
Application
  • Experimentelle Bestimmung und rechnerische Interpretation biophysikalischer Eigenschaften von Lipid-Doppelschichten, die mit Cholesterylhemisuccinat angereichert sind: Bietet Einblicke in die Auswirkungen von Cholesterylhemisuccinat auf Phospholipid-Doppelschichten und trägt zu einem tieferen Verständnis seiner biophysikalischen Eigenschaften bei (W Kulig et al., 2015).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850524PC601326732
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
form
liquid crystal
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denitsa Momekova et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 32(4-5), 308-317 (2007-10-12)
A major hurdle towards in vivo utilization of pH-sensitive liposomes is their prompt sequestration by reticuloendothelial system and hence short circulation time. Prolonged circulation of liposomes is usually achieved by incorporation of pegylated lipids, which have been frequently reported to
Cholesteryl hemisuccinate exhibits pH sensitive polymorphic phase behavior.
Hafez IM and Cullis PR
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1463(1), 107-114 (2000)
Zhe Zhang et al.
eLife, 7 (2018-05-11)
Transient receptor potential melastatin 2 (TRPM2) is a Ca2+-permeable cation channel required for immune cell activation, insulin secretion, and body heat control. TRPM2 is activated by cytosolic Ca2+, phosphatidyl-inositol-4,5-bisphosphate and ADP ribose. Here, we present the ~3 Å resolution electron
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6512-5G04061833511329
C6512-25G04061833511312
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf