Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 719,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.710,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C31H50O4.C4H11NO3/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5;5-4(1-6,2-7)3-8/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33);6-8H,1-3,5H2/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-;/m1./s1
InChI key
SLDYONDUXRBLLR-XTCKSVDZSA-N
Application
- Für die Herstellung von Solubilisierungspuffer für Glucansynthase-Assays[1]
- Für die Herstellung von Immunpräzipitationspuffer für die Immobilisierung von Opioidrezeptoren auf paramagnetischen Beads[2]
- Zur Membranstabilisierung von Liposomen und des Proteins Synaptogyrin-1[3]
- Als Komponente im folatmodifizierten, selbstmikroemulgierenden Arzneimittelabgabesystem[4]
- Mit N-Dodecyl-β-D-maltosid (DDM) zur Solubilisierung von Erythrozytenschatten[5] und dem Chemokinrezeptor CCR1[6]
- Für die Solubilisierung von Proteinen
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 258 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?