Fortfahren mit
C6331
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronin-N′-Caproinsäure-N-Hydroxysuccinimid-Esterchlorid
≥85% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
NIR-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C30H35N4O5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.08
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Produktname
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronin-N′-Caproinsäure-N-Hydroxysuccinimid-Esterchlorid, ≥85% (HPLC)
Quality Level
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
very dark blue
solubility
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluoreszenzmarkierung für Aminosäuren, geeignet für die Detektion von Alanin, Arginin, Glycin, Glutaminsäure und Asparaginsäure im 0.8-4.5 × 10-18 M-Bereich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
88997S5752A3157
color
very dark blue
color
-
color
-
color
dark blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fuchigami, T., et al.
Analytica Chimica Acta, 3, 2670-2670 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6331-1MG04061822410862