Merck
A3157
Sigma-Aldrich
Alcianblau 8 GX
Dye content, ≥50%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Alcianblau, Ingrain Blue 1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
Farbindexnummer:
74240
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Alcianblau 8 GX, certified by the Biological Stain Commission
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥50%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark blue
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, blue
εmax
195-400 at 617-630 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChIKey
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Alcianblau 8 GX wird für die Färbung von sulfatierten Proteoglykanen in murinen MPC(mesenchymale Vorläuferzellen)-Knoten verwendet. Es wird für die Färbung von sulfatierten Proteoglykanen in Gelenkchondrozyten von Rindern eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Alcianblau 8 GX ist ein kationischer Farbstoff. Er bildet unlösliche Komplexe mit sauren Glycosaminoglykanen und unterstützt somit die quantitative Bestimmung von Glycosaminoglykanen. Er wird auch für die Färbung von Knochen und Knorpeln verwendet.
Eignung
Zertifiziert für den Einsatz im Mowry-Verfahren bei pH 2,5, im Scott-Verfahren bei pH 5,7 und in der Kreyberg Methode für Keratin und Mucin.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chitosan/polyester-based scaffolds for cartilage tissue engineering: assessment of extracellular matrix formation.
Alves da Silva ML, et al.
Acta Biomaterialia, 6, 1149-1157 (2010)
Isolation of mouse marrow mesenchymal progenitors by a novel and reliable method.
Sun S, et al.
Stem Cells, 21, 527-535 (2003)
The quantitative determination of glycosaminoglycans in urine with Alcian Blue 8GX.
Whiteman P
The Biochemical Journal, 131, 351-357 (1973)
Lara Vlietstra et al.
PloS one, 14(6), e0217462-e0217462 (2019-06-07)
To determine if there is an association between sarcopenia, physical function and self-reported fatigue in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). A cross-sectional analysis of measurements from a cohort of 157 participants with OA or RA was performed. The relationship
Elisa Bacelo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-11)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that affects the synovial cavity of joints, and its pathogenesis is associated with an increased expression of pro-inflammatory cytokines, namely tumour necrosis factor-alpha (TNF-α). It has been clinically shown to have an adequate
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.