The product should be stored at room temperature upon receipt. It is soluble in water at a concentration greater than 10 mg/ml. However, stock solutions should be stored at -20°C.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
CL 316243 Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
originator
Wyeth
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
InChI key
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Application
- als β-Agonist, der in Mäuse injiziert wird, um dann die Auswirkungen auf die Genexpression von Major-Facilitator-Superfamilie-Domäne-enthaltendem Protein (Mfsd2a) in Säugetieren zu untersuchen
- als adrenerger Agonist zur Stimulation der adrenergen Rezeptoren, um die metabolische Aktivität von braunem, beigem und weißem Fettgewebe in Mäusen zu untersuchen
- als β3-adrenerger Agonist, der in Mäuse injiziert wird, um mittels In-vivo-Provokationstest die lipolytische Aktivität zu untersuchen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| originator Wyeth | originator - | originator - | originator Boehringer Ingelheim |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C5976-25MG | 04061833502877 |
| C5976-5MG | 04061833502884 |
-
What are the best storage conditions for item C5976 upon receipt? Also, what solvent is ideal for preparing stock solutions, and how should stock solutions be stored?
1 answer-
Helpful?
-
-
What temperature to store once mixed with H2O?
1 answer-
Solutions should be prepared fresh and used the same day. Other sources suggest the solution may be stable when stored in tightly sealed aliquots at -20°C for up to 1 month. This information has not been validated.