Fortfahren mit
C5890
Casein aus Kuhmilch
suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation), purified powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 560,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-555-1
MDL number:
Form:
purified powder
Biological source:
bovine milk
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
bovine milk
form
purified powder
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation)
UniProt accession no.
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Kasein aus Rindermilch ist ein Phosphoprotein. Bei Kasein werden vier Haupttypen unterschieden, die zusammen ca. 80 % des Gesamtgehalts an Protein in Rindermilch ausmachen: α-s1 Kasein, α-s2 Kasein, β-Kasein und κ-Kasein. Kasein wird als Hauptschutzbestandteil von Milch empfohlen.
Application
Kasein aus Rindermilch wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung von Kasein-Hydrolysaten
  • als Kalibriersubstanz in der kolorimetrischen Biuret-Methode
  • als Zusatzstoff in Nähragar zur Bestimmung der Protease-Aktivität
  • zur Zubereitung einer proteinreichen Nahrung für unabhängige Replikatlinien von D. melanogaster
Biochem/physiol Actions
Partielle gastrointestinale Verdauung von Casein ist eine Fundgrube für bioaktive Peptide, wie z.B. β-Casomorphin. Allerdings reagiert Rindercasein nicht einheitlich; während die Varianten A1 und B zur Produktion von β-Casomorphin führen, ist es bei Variante A2 nicht der Fall.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3400C4765C0406
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
suitability
suitable for substrate for protein kinase (after dephosphorylation)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
purified powder
form
powder
form
liquid
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
cow ... MKCAS(100531419), MKCASP(105755569)
UniProt accession no.
P02662, P02666, P02663, P02668
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666, P02668
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666, P02668
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein aus Kuhmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5890-1KG04061826744154
C5890-5KG04061833502624
C5890-500G04061833502617
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How this product has been dephosphorylated ? (Acidic phosphatase, basic phosphatase...)
    1 answer
    1. This product is not dephosphorylated. For dephosphorylated options, consider product C4032, Casein, which is dephosphorylated using potato acid phosphatase.
      Helpful?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  3. What is the composition of Product C5890, Casein from bovine milk?
    1 answer
    1. The approximate casein composition of milk in grams per Liter is: alpha-s1 (12-15); alpha-s2 (3-4); beta (9-11); and kappa (2-4).
      Helpful?
  4. What is Product C5890, Casein from bovine milk, soluble in?
    1 answer
    1. Casein is not water soluble. It can be suspended in 1 M sodium hydroxide at a concentration of 50 mg/mL, yielding a turbid, faint yellow solution.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of the casein subunits in Product C5890, Casein from bovine milk?
    1 answer
    1. The alpha-s1 = 22-23.7 kDa, alpha-s2 = 25 kDa, beta = 24 kDa and kappa = 19 kDa.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.