Fortfahren mit
C5865
CD437
≥98% (HPLC), retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, solid
Synonym(e):
6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid, AHPN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
€ 211,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 211,65
Listenpreis€ 249,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CD437, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
impurities
~0.5 mol/mol water
color
yellow
mp
271.6-276 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ccc(O)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CD437 is a retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, γ-selective retinoid; potent inducer of apoptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2702178496S3065
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 39 mg/mL, ethanol: 39 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white to beige
color
off-white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fang Tan et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2301-2301 (2019-10-28)
Enterococcus faecalis (E. faecalis), a biofilm-forming pathogen, causes nosocomial infections. In recent years, drug resistance by enterococci has become increasingly severe due to widespread antibiotic abuse. Therefore, novel antibacterial agents are urgently needed. In this study, the synthetic retinoid compound
Almudena Bosch et al.
Breast cancer research : BCR, 14(4), R121-R121 (2012-08-28)
Retinoic acid signaling plays key roles in embryonic development and in maintaining the differentiated status of adult tissues. Recently, the nuclear retinoic acid receptor (RAR) isotypes α, β and γ were found to play specific functions in the expansion and
Takaharu Asano et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 842641-842641 (2022-04-12)
Conventional drug screening methods search for a limited number of small molecules that directly interact with the target protein. This process can be slow, cumbersome and has driven the need for developing new drug screening approaches to counter rapidly emerging
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5865-5MG04061832954196
C5865-25MG04061832954189