Fortfahren mit
SML2702
ST045849
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(4-Chlorophenyl)imino]tetrahydro-4-oxo-3-(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl)-2H-1,3-thiazine-6-carboxylic acid, 3-(2-Adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-l,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid, TT04
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 88,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N/1CCC23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)CC(SC1=N/C5=CC=C(C=C5)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C23H27ClN2O3S/c24-17-1-3-18(4-2-17)25-22-26(20(27)10-19(30-22)21(28)29)6-5-23-11-14-7-15(12-23)9-16(8-14)13-23/h1-4,14-16,19H,5-13H2,(H,28,29)/b25-22-/t14-,15+,16-,19?,23?
InChI key
HLPZEZRNGAXCJH-QLAUEMIBSA-N
Biochem/physiol Actions
O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor with in vitro and in vivo efficay.
ST045849 (TT04) is an O-GlcNAc transferase (OGT) Inhibitor (IC50/human splice variant = 30 μM/sOGT & 53 μM/ncOGT; 6.25 μM UDP-GlcNAc, 500 μM peptide substrate KKKYPGGSTPVSSANMM). ST045849 is typically employed in the 1-100 μM range for probing O-GlcNAcylation-dependent cellular processes in cultures, although low 10-50 nM and high 1-20 mM dosing ranges have also been reported. Daily oral administration is reported to prevent embryos neural tube defects at E10.5 among diabetic pregnant mice (20 mg/kg/day p.o. from E6.5 to E9.5).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0290SML0616SML2412
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)