Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 € 92,65 |
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 181,00 € 153,85 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C176H280N58O55S7
Molekulargewicht:
4312.92
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Form:
lyophilized powder
€ 92,65
Listenpreis€ 109,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Exhibits the same activity as the natural form of the toxin
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?