Fortfahren mit
C5791
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
natural
Synonym(e):
closure cap, closure caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,80
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
natural
€ 86,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
description
Autoclavable
color
natural
General description
  • Closures for 25 mm culture tubes, disposable made of polypropylene.
  • Natural color.
  • Available as a pack of 100 and 500 units.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2298C2048CLS2679525
color
natural
color
yellow
color
red
color
natural
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
fits neck O.D. 25 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)