Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,80 € 82,46 | |
| 500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 € 292,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
yellow
€ 82,46
Listenpreis€ 86,80Sparen Sie 5%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
color
yellow
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| color yellow | color natural | color red | color - |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene cap, red cap |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for 25 mm culture tubes, disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2298-100EA | 04061832327686 |
| C2298-500EA | 04061832327693 |