C5374
Eigenschaften
100
≥98% (HPLC)
solid
DMSO: 20 mg/mL
2-8°C
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
CB-DMB
N0663
NS1643
D1068
DCB
B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
DMSO: ≥20 mg/mL
DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Verwandte Kategorien
Bioactive Small Molecule Inhibitors