Fortfahren mit
B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
C2-8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 618,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14Br2N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 618,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
InChI key
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl] benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin).
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin); polyQ aggregation is neurotoxic, and inhibitors of aggregation may be therapeutic in HD and other polyQ diseases; C2-8 inhibited aggregation in HD PC12 cells with an IC50 of 50nM; when administered in food, suppressed neurodegeneration in vivo in the Drosophila HD model.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0618S4443C3118
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
color
off-white
color
light brown
color
white to light tan
color
brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3436-5MG04061832977102
B3436-25MG04061832269320