Fortfahren mit
87444
5-Carboxy-Fluoresceindiacetat N-Succinimidylester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein-N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
€ 168,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H19NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
557.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
€ 168,70
Listenpreis€ 241,00Sparen Sie 30%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Kontinuierliche Bestimmung des intrazellulären pH-Werts in Bakterien durch Fluorometrie[1]; Markierung menschlicher Bandscheibenzellen in vitro für die Fluoreszenzmikroskopie[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C50412187946940
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan Dubrot et al.
The Journal of experimental medicine, 211(6), 1153-1166 (2014-05-21)
Dendritic cells (DCs), and more recently lymph node stromal cells (LNSCs), have been described to tolerize self-reactive CD8(+) T cells in LNs. Although LNSCs express MHCII, it is unknown whether they can also impact CD4(+) T cell functions. We show
P Breeuwer et al.
Applied and environmental microbiology, 62(1), 178-183 (1996-01-01)
A novel method based on the intracellular conjugation of the fluorescent probe 5 (and 6-)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (cFSE) was developed to determine the intracellular pH of bacteria. cFSE can be taken up by bacteria in the form of its diacetate
H E Gruber et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 75(3), 118-123 (2000-08-19)
We have assessed the utility of an intracellular fluorochrome, 5-(and-6)-carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFSE), as a tracking label for human intervertebral disc cells in vitro. Although 5 microM provides adequate intracellular labeling for whole cell fluorescent microscopic identification of labeled
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87444-5MG-F04061832533421
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can user the product 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester 87444 in cells living infected with parasite?
    1 answer
    1. This application will need to be validated by the end user. This product is passively taken up by cells. Fluorescence occurs when the dye is hydrolyzed by esterases within the cell. The dye reacts covalently with amine groups present on intercellular proteins, which allows for long-term staining effects. This dye may be taken up by the parasite, as well.
      The link below may offer additional helpful information:
      https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/carboxyfluorescein-diacetate-succinimidyl-ester
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Can product 87444, 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester, be used in flow cytometry?
    1 answer
    1. Yes, product 87444, 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester, can be used in flow cytometry. The optimal concentration range for cell labeling is 2.5 uM to10 M. The concentration of the cell line will have to be optimized.